Drukuj
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,6-Difluoro-4-(hydroxymethyl)anisole, 3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl Alcohol
PC6031-10G PC6031-5G
APOSPC6031-10GEA 1190 PLN
APOSPC6031-10G APOSPC6031-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formuła: C₈H₈F₂O₂
MW: 174.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115914
Numer CAS: 706786-41-6