Drukuj
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-5-(cyanomethyl)benzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC6026-1G PC6026-5G
APOSPC6026-1GEA 656 PLN
APOSPC6026-1G APOSPC6026-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅BrF₃N
MW: 264.042 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12026483
Numer CAS: 1159512-69-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III