Drukuj
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-5-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC6025-5G PC6025-1G PC6025-250MG
APOSPC6025-5GEA 2030 PLN
APOSPC6025-5G APOSPC6025-1G APOSPC6025-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317.929 g/mol
Temp. topnienia: 52…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08059128
Numer CAS: 1159512-68-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III