Drukuj
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Ethynylbenzotrifluoride, 1-Ethynyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC5947-5G PC5947-1G PC5947-25G
APOSPC5947-5GEA 255 PLN
APOSPC5947-5G APOSPC5947-1G APOSPC5947-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formuła: C₉H₅F₃
Temp. Wrzenia: 146 °C
Gęstość: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00467355
Numer CAS: 705-28-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III