Drukuj
1H,6H-Dodecafluorohexane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5943-25G PC5943-5G PC5943-1G
APOSPC5943-25GEA 3060 PLN
APOSPC5943-25G APOSPC5943-5G APOSPC5943-1G
1H,6H-Dodecafluorohexane 97%
1H,6H-Dodecafluorohexane
Formuła: C₆H₂F₁₂
Temp. Wrzenia: 92,5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155777
Numer CAS: 336-07-2