Drukuj
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride 65%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5932E-10G PC5932E-50G
APOSPC5932E-10GEA 110 PLN
APOSPC5932E-10G APOSPC5932E-50G
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride 65%
Perfluorocyclohexanecarbonyl fluoride
Formuła: C₇F₁₂O
Temp. Wrzenia: 70 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236697
Numer CAS: 6588-63-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II