Drukuj
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Cyano-3-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-p-tolunitrile
PC5928-1G PC5928-25G PC5928-5G PC5928-10G
APOSPC5928-1GEA 197 PLN
APOSPC5928-1G APOSPC5928-25G APOSPC5928-5G APOSPC5928-10G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094323
Numer CAS: 222978-03-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III