Drukuj
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5906GB-5G PC5906GB-1G PC5906GB-250MG
APOSPC5906GB-5GEA 1510 PLN
APOSPC5906GB-5G APOSPC5906GB-1G APOSPC5906GB-250MG
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol
Formuła: C₇H₆F₉IO
Temp. Wrzenia: 56…58 °C (1 mm Hg)
Gęstość: 1,972 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236068
Numer CAS: 80233-96-1