Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC5897-25G PC5897-5G PC5897-1G
APOSPC5897-25GEA 2700 PLN
APOSPC5897-25G APOSPC5897-5G APOSPC5897-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃ClF₄O₂
Temp. Wrzenia: 191 °C
Gęstość: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115888
Numer CAS: 886497-89-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II