Drukuj
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(2-Hydroxyprop-1-yl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-(Perfluorophenyl)propan-2-ol
PC5861-1G PC5861-5G
APOSPC5861-1GEA 743 PLN
APOSPC5861-1G APOSPC5861-5G
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol
Formuła: C₉H₇F₅O
Temp. Wrzenia: 67…68 °C (5 mm Hg)
Temp. topnienia: 81…82 °C
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00086181
Numer CAS: 1988-60-9