Drukuj
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2-(carboxymethyl)benzotrifluoride
PC5852-1G PC5852-250MG PC5852-100MG
APOSPC5852-1GEA 3870 PLN
APOSPC5852-1G APOSPC5852-250MG APOSPC5852-100MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.042 g/mol
Temp. topnienia: 150…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12026462
Numer CAS: 1159512-50-1