Drukuj
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5797-1G PC5797-250MG
APOSPC5797-1GEA 1740 PLN
APOSPC5797-1G APOSPC5797-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Temp. topnienia: 90…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12026457
Numer CAS: 1159512-46-5