Drukuj
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC57725-1G PC57725-250MG
APOSPC57725-1GEA 5220 PLN
APOSPC57725-1G APOSPC57725-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.025 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32070683
Numer CAS: 2169047-47-4