Drukuj
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC57721-1G PC57721-250MG
APOSPC57721-1GEA 3600 PLN
APOSPC57721-1G APOSPC57721-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251.025 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32070680
Numer CAS: 1784852-57-8