Drukuj
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC57327-1G PC57327-250MG
APOSPC57327-1GEA 3270 PLN
APOSPC57327-1G APOSPC57327-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine
Formuła: C₅H₂BrFIN
MW: 301.883 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20923590
Numer CAS: 1807231-84-0