Drukuj
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropionate
PC5713-25G PC5713-5G
APOSPC5713-25GEA 7490 PLN
APOSPC5713-25G APOSPC5713-5G
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate
Formuła: C₅H₇F₃O₃
Temp. Wrzenia: 52 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05664163
Numer CAS: 94726-00-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,III