Drukuj
Potassium trifluoromethanesulphinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium triflinate
PC5712-5G PC5712-1G
APOSPC5712-5GEA 3800 PLN
APOSPC5712-5G APOSPC5712-1G
Potassium trifluoromethanesulphinate
Potassium trifluoromethanesulphinate
Formuła: CF₃O₂S·K
MW: 172.168 g/mol
Temp. topnienia: 170…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054650
Numer CAS: 41804-89-1
Numer WE (dawny EINECS): 255-556-9