Drukuj
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-bromo-6-fluoropyridine-3-carboxylate
PC57105-1G PC57105-250MG
APOSPC57105-1GEA 4350 PLN
APOSPC57105-1G APOSPC57105-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14698113
Numer CAS: 1214385-74-6