Drukuj
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC57087-1G PC57087-250MG
APOSPC57087-1GEA 3050 PLN
APOSPC57087-1G APOSPC57087-250MG
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formuła: C₈H₇BrF₃N
MW: 254.047 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11153145
Numer CAS: 1021116-42-6