Drukuj
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC57074-1G PC57074-250MG PC57074-5G
APOSPC57074-1GEA 1100 PLN
APOSPC57074-1G APOSPC57074-250MG APOSPC57074-5G
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
5’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formuła: C₈H₄BrF₃O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27665753
Numer CAS: 1190130-82-5