Drukuj
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC57071-1G PC57071-250MG PC57071-5G
APOSPC57071-1GEA 1080 PLN
APOSPC57071-1G APOSPC57071-250MG APOSPC57071-5G
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.564 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31922518
Numer CAS: 2229260-52-8