Drukuj
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3H-tetrafluoropropanoate, Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropanoate
PC57058-25G PC57058-5G
APOSPC57058-25GEA 7310 PLN
APOSPC57058-25G APOSPC57058-5G
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formuła: C₄H₄F₄O₂
Temp. Wrzenia: 93 °C (774 mm Hg)
Gęstość: 1,3819 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412257
Numer CAS: 1893-38-5
Jednostka: 3272
ADR: 3,III