Drukuj
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: α-Cyano-4-fluorobenzylamine hydrochloride
PC57027-1G PC57027-5G
APOSPC57027-1GEA 760 PLN
APOSPC57027-1G APOSPC57027-5G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Formuła: C₈H₇FN₂·ClH
MW: 186.614 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20489386
Numer CAS: 934830-01-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III