Drukuj
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC57015-1G PC57015-250MG
APOSPC57015-1GEA 1440 PLN
APOSPC57015-1G APOSPC57015-250MG
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14698111
Numer CAS: 1210419-26-3