Drukuj
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromoethyl triflate
PC57000-1G PC57000-5G
APOSPC57000-1GEA 644 PLN
APOSPC57000-1G APOSPC57000-5G
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃H₄BrF₃O₃S
MW: 257.026 g/mol
Temp. Wrzenia: 230 °C
Gęstość: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11656439
Numer CAS: 103935-47-3
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8 II