Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56999-1G PC56999-250MG
APOSPC56999-1GEA 3680 PLN
APOSPC56999-1G APOSPC56999-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formuła: C₆H₄BrFIN
MW: 315.91 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31443828
Numer CAS: 2090537-24-7