Drukuj
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC56972-1G PC56972-5G PC56972-25G
APOSPC56972-1GEA 795 PLN
APOSPC56972-1G APOSPC56972-5G APOSPC56972-25G
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formuła: C₈H₅BrClFO
MW: 251.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13194237
Numer CAS: 231297-62-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III