Drukuj
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56957-1G PC56957-250MG
APOSPC56957-1GEA 2880 PLN
APOSPC56957-1G APOSPC56957-250MG
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline
Formuła: C₇H₇FN₂O₃
MW: 186.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31722920
Numer CAS: 2091910-19-7