Drukuj
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56956-1G PC56956-250MG
APOSPC56956-1GEA 2840 PLN
APOSPC56956-1G APOSPC56956-250MG
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₄F₄N₂O₃
MW: 240.112 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31710614
Numer CAS: 2366994-50-3