Drukuj
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC56955-1G PC56955-250MG PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA 160 PLN
APOSPC56955-1G APOSPC56955-250MG APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formuła: C₈H₅BrClFO
MW: 251.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13194236
Numer CAS: 725743-41-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III