Drukuj
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56948-1G PC56948-250MG
APOSPC56948-1GEA 2750 PLN
APOSPC56948-1G APOSPC56948-250MG
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃ClF₂O
Temp. topnienia: 59…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18415552
Numer CAS: 1261561-82-3