Drukuj
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56944-1G PC56944-250MG PC56944-5G
APOSPC56944-1GEA 2870 PLN
APOSPC56944-1G APOSPC56944-250MG APOSPC56944-5G
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol
Formuła: C₁₀H₇F₇O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31700004
Numer CAS: 353273-04-8