Drukuj
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56925-1G PC56925-250MG PC56925-5G
APOSPC56925-1GEA 2660 PLN
APOSPC56925-1G APOSPC56925-250MG APOSPC56925-5G
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone 97%
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone
Formuła: C₈H₂BrF₅O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12922590
Numer CAS: 1208076-48-5