Drukuj
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56910-1G PC56910-250MG PC56910-5G
APOSPC56910-1GEA 2800 PLN
APOSPC56910-1G APOSPC56910-250MG APOSPC56910-5G
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃BrF₃NO₃
MW: 286.003 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28746505
Numer CAS: 1807151-57-0