Drukuj
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC56877-1G PC56877-250MG
APOSPC56877-1GEA 3270 PLN
APOSPC56877-1G APOSPC56877-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Formuła: C₇H₃BrF₃N₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31664912
Numer CAS: 2151834-34-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III