Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: [2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56851-1G PC56851-250MG
APOSPC56851-1GEA 5860 PLN
APOSPC56851-1G APOSPC56851-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₇ClF₃N
MW: 209.596 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06212820
Numer CAS: 581813-20-9
Jednostka: 2735
ADR: 8 III