Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56835-1G PC56835-500MG PC56835-5G
APOSPC56835-1GEA 1160 PLN
APOSPC56835-1G APOSPC56835-500MG APOSPC56835-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Formuła: C₇H₆BrFO
MW: 205.024 g/mol
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09261252
Numer CAS: 550400-07-2