Drukuj
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzene
PC56803-1G PC56803-250MG
APOSPC56803-1GEA 5750 PLN
APOSPC56803-1G APOSPC56803-250MG
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl
Formuła: C₁₃H₈BrF₃
MW: 301.102 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412188
Numer CAS: 255837-15-1