Drukuj
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56800-1G PC56800-250MG
APOSPC56800-1GEA 5050 PLN
APOSPC56800-1G APOSPC56800-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.155 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11036843
Numer CAS: 359828-68-5