Drukuj
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56799-1G PC56799-250MG
APOSPC56799-1GEA 3270 PLN
APOSPC56799-1G APOSPC56799-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₂F₆O
MW: 228.091 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31634834
Numer CAS: 2244084-38-4