Drukuj
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC56797-1G PC56797-250MG
APOSPC56797-1GEA 3270 PLN
APOSPC56797-1G APOSPC56797-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₃BrF₆
MW: 293.004 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31634826
Numer CAS: 2244085-70-7
Jednostka: 1760
ADR: 8 III