Drukuj
3-Bromobenzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC56792-1G PC56792-250MG
APOSPC56792-1GEA 6270 PLN
APOSPC56792-1G APOSPC56792-250MG
3-Bromobenzyl fluoride 95%
3-Bromobenzyl fluoride
Formuła: C₇H₆BrF
MW: 189.025 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25963568
Numer CAS: 456-43-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 III