Drukuj
3-Nitrobenzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC56786-1G PC56786-250MG
APOSPC56786-1GEA 3050 PLN
APOSPC56786-1G APOSPC56786-250MG
3-Nitrobenzyl fluoride 95%
3-Nitrobenzyl fluoride
Formuła: C₇H₆FNO₂
MW: 155.126 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22053312
Numer CAS: 455-94-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 III