Drukuj
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC56784-1G PC56784-250MG
APOSPC56784-1GEA 3050 PLN
APOSPC56784-1G APOSPC56784-250MG
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
2-Nitrobenzyl fluoride
Formuła: C₇H₆FNO₂
MW: 155.126 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22053300
Numer CAS: 447-58-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II