Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56771-1G PC56771-5G
APOSPC56771-1GEA 4350 PLN
APOSPC56771-1G APOSPC56771-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240.564 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393797
Numer CAS: 1261731-19-4