Drukuj
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC56769-1G PC56769-250MG
APOSPC56769-1GEA 4640 PLN
APOSPC56769-1G APOSPC56769-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28048416
Numer CAS: 1805474-26-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III