Drukuj
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56758-1G PC56758-5G PC56758-25G
APOSPC56758-1GEA 385 PLN
APOSPC56758-1G APOSPC56758-5G APOSPC56758-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Derivatizing reagent for lipids
Formuła: C₁₄F₁₀O₃
Temp. topnienia: 66…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863747
Numer CAS: 15989-99-8