Drukuj
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC56745-1G PC56745-250MG
APOSPC56745-1GEA 2550 PLN
APOSPC56745-1G APOSPC56745-250MG
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formuła: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16618056
Numer CAS: 50562-06-6