Drukuj
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56714-1G PC56714-250MG PC56714-5G
APOSPC56714-1GEA 1450 PLN
APOSPC56714-1G APOSPC56714-250MG APOSPC56714-5G
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃F₄NO₄
MW: 253.107 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22273734
Numer CAS: 1389313-52-3