Drukuj
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56706-250MG PC56706-500MG
APOSPC56706-250MGEA 0 PLN
APOSPC56706-250MG APOSPC56706-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine
Formuła: C₅H₃ClF₂N₂O
MW: 180.54 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18415615
Numer CAS: 1192813-64-1